Drukuj
Didodecyldimethylammonium bromide 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
407121000 407120250
ACRO407121000EA 2430 PLN
ACRO407121000 ACRO407120250
Didodecyldimethylammonium bromide 99%
Didodecyldimethylammonium bromide
Formuła: C₂₆H₅₆BrN
MW: 462.65 g/mol
Temp. topnienia: 161…164 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041969
Numer CAS: 3282-73-3
Numer WE (dawny EINECS): 221-923-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 158 to 163 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %