Didecyldimethylammonium bromide ≥80%, aqueous gel
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24832.22
B24832.36
B24832.22EA
385
PLN
B24832.22
B24832.36
Didecyldimethylammonium bromide ≥80%, aqueous gel
Didecyldimethylammonium bromide
CAS No.: 2390-68-3
Molecular Formula: C22H48BrN
Formula Weight: 406.54
Refractive Index: 1.4570
MDL No.: MFCD00012194
Formuła:
C₂₂H₄₈BrN Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012194 Numer CAS: 2390-68-3 Numer WE (dawny EINECS): 219-234-1 |