2-Propyl-1-heptanol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H50340.03
H50340.06
H50340.03EA
1790
PLN
H50340.03
H50340.06
2-Propyl-1-heptanol ≥98%
2-Propyl-1-heptanol
Purity: 98%
CAS No.: 10042-59-8
Molecular Formula: C10H22O
Formula Weight: 158.28
MDL No.: MFCD00046768
Formuła:
C₁₀H₂₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00046768 Numer CAS: 10042-59-8 Numer WE (dawny EINECS): 233-126-1 |