Dipentyl phthalate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B22910.06
B22910.14
B22910.22
B22910.06EA
682
PLN
B22910.06
B22910.14
B22910.22
Dipentyl phthalate ≥98%
Dipentyl phthalate
Purity: 98%
CAS No.: 131-18-0
Molecular Formula: C18H26O4
Formula Weight: 306.41
Flash Point: 118°(244°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 342°
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00041934
Formuła:
C₁₈H₂₆O₄ Temp. Wrzenia: 342 °C Gęstość: 1,025 Temp. Zapłonu: 118 °C (244 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041934 Numer CAS: 131-18-0 Numer WE (dawny EINECS): 205-017-9 Jednostka: 3082 ADR: 9,III |