Drukuj
Woda HPLC
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Hydrogen oxide
K978-1LEA 577 PLN
K978-1L K978-4L
Woda HPLC
Woda
High purity water.
  • Functionally tested reagents suitable for HPLC and mass spectrometry
  • Low UV absorbing and low particulate count to reduce background
Formuła: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 100
Temp. topnienia: 0
Gęstość: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011332
Numer CAS: 7732-18-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-791-2
Klasyfikacja Merck : 13,10098
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Abs.@200nm 0.1
Abs.@210nm 0.1
Abs.@254nm 0.005
Abs.@300nm 0.005
Ammonia 0.3 ppm
Calcium Test Pass
Carbon Dioxide Test Pass
Chloride 0.5 ppm
DNase none detected
Endotoxins 0.25 EU/mL
Liquid Chromatography Suitability Pass
Oxidizable Substances Pass
pH @25°C 5.0-7.0
Protease none detected
RNase none detected