Mineral oil, white (petroleum) light, high purity
Dostawca: VWR Chemicals
|
Uwaga
|
Synonim:
Matrix oil, Mineral oil, Paraffin oil
J217-100MLEA
367
PLN
J217-100ML
J217-500ML
Mineral oil, white (petroleum) light, high purity
Mineral oil, white (petroleum)
Temp. Wrzenia:
300 °C (1013 hPa) Gęstość: 0.872 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00131611 Numer CAS: 8042-47-5 Numer WE (dawny EINECS): 232-455-8 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Specific Gravity | 0.838 – 0.854 |
Viscosity @ 40 °C | 14.2 – 17 cS |