Drukuj
3,3',5,5'-tetrametylobenzydyna, czysty
Dostawca: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
22166-1 22166-2
BMOL22166-1EA 0 PLN
BMOL22166-1 BMOL22166-2
3,3',5,5'-tetrametylobenzydyna, czysty
3,3',5,5'-tetrametylobenzydyna
Use as water soluble, non-carcinogenic peroxidase substrate for ELISA application. Further applications: detection of cholesterol in blood serum, and blood in urine. Measure absorbance of the yellow reaction product at 450 nm.
Formuła: C₁₆H₂₀N₂
Temp. Wrzenia: 402 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 166…170 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007748
Numer CAS: 54827-17-7
Numer WE (dawny EINECS): 259-364-6