Drukuj
(±)-2-Metylotetrahydrofuran, anhydrous stabilised for grignard-reaction
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
392380025 392380010 392380100 392382500
ACRO392380025EA 2140 PLN
ACRO392380025 ACRO392380010 ACRO392380100 ACRO392382500
(±)-2-Metylotetrahydrofuran, anhydrous stabilised for grignard-reaction
(±)-2-Metylotetrahydrofuran
Formuła: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 78…80 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –136 °C
Gęstość: 0.86 g/cm³
Temp. Zapłonu: –11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005367
Numer CAS: 96-47-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-507-4
Jednostka: 2536
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Stabilizer 150 to 400 ppm BHT