Drukuj
Chlorki czwartorzedowych zwiazków amoniowych - chlorki benzylo(C8-18)alkilodimetyloamonium 50% in aqueous solution for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides, Alkylbenzyldimethylammonium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14858.1000 8.14858.5000
8.14858.1000EA 272 PLN
8.14858.1000 8.14858.5000
Chlorki czwartorzedowych zwiazków amoniowych - chlorki benzylo(C8-18)alkilodimetyloamonium 50% in aqueous solution for synthesis, Sigma-Aldrich®
Chlorki czwartorzedowych zwiazków amoniowych - chlorki benzylo(C8-18)alkilodimetyloamonium
Formuła: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00145757
Numer CAS: 63449-41-2
Numer WE (dawny EINECS): 264-151-6
Jednostka: 1760
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -5 °C
Boiling Point 100 °C
Flash Point 160 - 170 °C
Density 0.978 - 0.988 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Benzalkonium chloride (50% aqueous solution)