Drukuj
Dichlorek cynku, anhydrous, Reagent Grade
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chlorek cynku(II)
N882-100GEA 784 PLN
N882-100G N882-500G
Dichlorek cynku, anhydrous, Reagent Grade
Dichlorek cynku
Formuła: ZnCl₂
MW: 136.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 732
Temp. topnienia: 283
Gęstość: 2.91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011295
Numer CAS: 7646-85-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-592-0
Jednostka: 2331
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,10185
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Ammonium (NH₄) <0.5%
Nitrate (NO₃) <0.003%
Sulphate (SO₄) <0.05 %
Zinc Chloride (ZnCl₂) >98%
Zinc Oxide (ZnO) 0.6 - 0.7%