srebro ≥99.9% (metals basis), nanopowder APS 20-40 nm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
45509.06
45509.14
45509.06EA
1980
PLN
45509.06
45509.14
srebro ≥99.9% (metals basis), nanopowder APS 20-40 nm
srebro
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-22-4
Molecular Formula: Ag
Physical Form: No Oxide layer
Odour: Characteristic
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003397
Formuła:
Ag Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003397 Numer CAS: 7440-22-4 Numer WE (dawny EINECS): 232-033-3 Jednostka: 3077 ADR: 9,III |