Drukuj
N-Hydroksysukcynimid
Dostawca: NOVABIOCHEM
Synonim: 1-Hydroxypyrrolidine-2,5-dione, NHS, HOSu
8.51056.0100 8.51056.0025
01-62-0009-100EA 0 PLN
01-62-0009-100 01-62-0009-25
N-Hydroksysukcynimid
N-Hydroksysukcynimid
Formuła: C₄H₅NO₃
MW: 115.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 363
Temp. topnienia: 93…95 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005516
Numer CAS: 6066-82-6
Numer WE (dawny EINECS): 228-001-3