Drukuj
Pipety jednokanałowe, elektroniczne lub ręczne, zmienna objętość
Dostawca: WTW
250545 250546
662-0431EA 2570 PLN
662-0431 662-0432
Pipety jednokanałowe, elektroniczne lub ręczne, zmienna objętość
Pipety Pipety i dozowniki seryjne
The manually adjustable pipettes with variable volumes offer high flexibility and ease of use for photometric water analysis in the field and the lab. The electronic single channel pipettes with automatic volume pickup and volume output at the push of a button offers quick test throughput and even simpler operation.
  • Manually adjustable and robust
  • Electronic single channel pipettes adjustable for high test throughput