Drukuj
Rurki w oplocie do wody chłodzącej
Dostawca: HUBER
16853 16851 16852 16854 16855 16856 16857 16858 16859
HUBE16853EA 534 PLN
HUBE16853 HUBE16851 HUBE16852 HUBE16854 HUBE16855 HUBE16856 HUBE16857 HUBE16858 HUBE16859
Rurki w oplocie do wody chłodzącej
Przewody, kapilary i rury Przewody rurowe
Flexible braided hoses suitable for water and water/mono ethylene glycol mixtures up to 50%.