Drukuj
Pokrywy zaślepiające z uchwytem, czysty PTFE
Dostawca: COWIE
PC706.200 PC706.060 PC706.100 PC706.150
COWIPC706.200EA 1350 PLN
COWIPC706.200 COWIPC706.060 COWIPC706.100 COWIPC706.150
Pokrywy zaślepiające z uchwytem, czysty PTFE
Pokrywki Pokrywy naczyń reakcyjnych
PTFE, white.
  • Chemically inert
  • Designed to reduce contamination and simplify cleaning
  • Non-Scratch
  • Reduced breakages
  • Improved safety
Blanking lids have no ports and are designed to provide a seal for reaction vessels. Lids fit 60 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm Schott® type flanges and have a central handle to facilitate easy handling.