Drukuj
Zawór do kranu, z dwoma otworami, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
286037308 286036706
SCOT286037308EA 118 PLN
SCOT286037308 SCOT286036706
Zawór do kranu, z dwoma otworami, DURAN®
Zawory do kranów
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance