Drukuj
Kieszonkowy próbnik
Dostawca: Sampling Systems
1220A-1500 1220A-600 1220A-900 1220B-600 1220B-900 1220B-1500 1220B-300 1220J-900 1220J-1500 1220J-2000
SAMP1220A-1500EA 8250 PLN
SAMP1220A-1500 SAMP1220A-600 SAMP1220A-900 SAMP1220B-600 SAMP1220B-900 SAMP1220B-1500 SAMP1220B-300 SAMP1220J-900 SAMP1220J-1500 SAMP1220J-2000
Kieszonkowy próbnik
Próbniki Próbniki do ciał stałych
Pocket samplers for discrete zone samples from powders and granules.
  • Simple operation and robust design
  • Stainless steel or PTFE inner rod
  • Can be stripped and cleaned very quickly
Suitable for use in pharmacy applications.
Dodatkowe informacje: Supplied with pointed tips as standard.