Drukuj
Puste kolby do wyparek rotacyjnych, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
210282471 210282406 210283608 210284407 210285403 210286305
SCOT210282471EA 0 PLN
SCOT210282471 SCOT210282406 SCOT210283608 SCOT210284407 SCOT210285403 SCOT210286305
Puste kolby do wyparek rotacyjnych, DURAN®
Kolby Kolby do wyparek rotacyjnych
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna Odporność na wysoką temperaturę Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Do manipulatorów szklanych. Bez złącza.