Drukuj
Palniki gazowe
Dostawca: KLS Martin Group
61-011-32 61-011-42
MART61-011-32EA 1260 PLN
MART61-011-32 MART61-011-42
Palniki gazowe
Urządzenia grzewcze Palniki gazowe
Gas burners, nickel plated, for gas pressure up to 500 mm water gauge.