Drukuj
Pokrywy z płaskim kołnierzem, szyjka centralna, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
243984605 243985104 243985704 243986109 244504608 244505707
SCOT243984605EA 837 PLN
SCOT243984605 SCOT243985104 201-0139 SCOT243986109 SCOT244504608 SCOT244505707
Pokrywy z płaskim kołnierzem, szyjka centralna, DURAN®
Pokrywki Pokrywy naczyń reakcyjnych
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes