Drukuj
Kran do butli z tubusem dolnym, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
241470306 241470409
SCOT241470306EA 337 PLN
SCOT241470306 SCOT241470409
Kran do butli z tubusem dolnym, DURAN®
Zawory odcinające
Borosilicate glass 3.3, clear, with PTFE spindle, for GL 32 screw thread.