Drukuj
Regeneracyjne kremy do rąk, Handy Creme
Dostawca: Plum Safety
2461 2470
PLUM2461EA 20.7 PLN
PLUM2461 PLUM2470
Regeneracyjne kremy do rąk, Handy Creme
Pielęgnacja skóry Kremy do skóry Kremy do rąk
Lotion-like regenerating skin care cream for dry and sensitive skin.
  • Without perfume
  • Helps the skin restore its natural barriere function
  • For dispenser systems MP2000
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904