Drukuj
Pasty do mycia rąk, Pulac
Dostawca: Plum Safety
0818 0815
115-1366EA 112 PLN
115-1366 115-1365
Pasty do mycia rąk, Pulac
Pielęgnacja skóry Mydła i środki myjące
Special hand cleansing paste. Specially developed to remove paints, resin, glue and other sticky grime.
  • To be applied on wet hands
  • For dispenser system MP2000
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904