Drukuj
Kolumny kapilarne, Elite-35ms do autosystemu
Dostawca: PerkinElmer
N9316439 N9316446
PERCN9316439EA 9930 PLN
PERCN9316439 PERCN9316446
Kolumny kapilarne, Elite-35ms do autosystemu
Kolumny chromatograficzne
Elite-35ms columns are dimethylpolysiloxane (35% Diphenyl) silica fused columns.