Drukuj
Anionowymienne kolumny chromatograficzne, seria IEC
Dostawca: Resonac
F6110011 F6118255
554-2853EA 5380 PLN
554-2853 554-2857
Anionowymienne kolumny chromatograficzne, seria IEC
Kolumny chromatograficzne
QA-825, DEAE-825: Suitable for the analysis of relatively high molecular weight compounds, such as proteins, peptides, DNA, and RNA. Usable across wide pH range between 2 and 12.
DEAE3N-4T: Non porous base material. For rapid analysis.