Drukuj
Błękit metylenowy 10 g/l in aqueous solution
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Basic Blue 9, Methylthioninium chloride, Methylene blue chloride, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride, Swiss Blue
6129.1000EA 403 PLN
6129.1000 6129.9010
Błękit metylenowy 10 g/l in aqueous solution
Błękit metylenowy
Formuła: C₁₆H₁₈ClN₃S
MW: 319.86 g/mol
Temp. topnienia: 180
Gęstość: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00150008
Numer CAS: 61-73-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-515-2
Klasyfikacja Merck : 12,06137
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identification Passes test
Control weight QC checked