Drukuj
Cyfrowe płyty grzewcze
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
51028541 51028542 51028136 51028543 51028138 51028137
390-0479EA 19890 PLN
390-0479 390-0480 390-0473 390-0481 390-0475 390-0474
Cyfrowe płyty grzewcze
Inkubatory Inkubatory standardowe
Inkubatory Heratherm® Advanced Protocol posiadają regulowaną konwekcję wymuszoną, która pozwala użytkownikowi wybrać prędkość wentylatora od 0 do 100%. Prędkość powietrza można regulować w celu uzyskania optymalnego przepływu powietrza w zależności od zastosowania. Urządzenia te są zalecane do szerokiego zakresu wymagających zastosowań laboratoryjnych, jak również do testowania stabilności żywności i napojów oraz farmaceutyków. Inkubatory mają gładką wewnętrzną komorę ze stali nierdzewnej z łatwymi do czyszczenia, zaokrąglonymi rogami. Jednostki posiadają wewnętrzne szklane drzwi, umożliwiające oglądanie próbek bez wpływu na stabilność temperatury, zamykane drzwi zewnętrzne ograniczają dostęp. Jednostki można ustawiać jeden na drugim, aby zaoszczędzić miejsce, nie są wymagane żadne narzędzia ani urządzenia do układania w stosy.
  • Procedura odkażania zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego; cykl w temperaturze 140 °C jest certyfikowany przez akredytowany instytut mikrobiologiczny (IBFE)
  • Intuicyjny interfejs użytkownika z dużym próżniowym wyświetlaczem fluorescencyjnym dla łatwego ustawiania temperatury
  • Zamykane drzwi zewnętrzne i alarm dźwiękowy w przypadku pozostawienia otwartych drzwi zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo i ograniczają dostęp
  • Wyposażony standardowo w interfejs RS232 i port dostępu 42 mm, umożliwiający podłączenie czujników do niezależnego monitorowania danych
Ze względu na cykl dekontaminacji w temperaturze 140 °C, zanieczyszczające mikroorganizmy są zredukowane do minimum, co jest porównywalne ze sterylizacją w ciągu sześciu godzin. Nie ma potrzeby osobnego autoklawowania wyposażenia wnętrza. Bezpieczeństwo próbek zwiększa się dzięki automatycznemu alarmowi nadmiernej i niedostatecznej temperatury, który chroni próbki i inkubator. Zaawansowany zegar cyfrowy może wyłączyć urządzenie o określonej porze - może zostać użyty do przerwania wzrostu komórki w określonym czasie: Wybierz z ustawień czasu rzeczywistego lub godziny. Urządzenie jest włączane i wyłączane o określonej godzinie - bez marnowania energii, gdy urządzenie nie jest używane. Jednostki mają połączenie dla opcjonalnego czujnika próbki, który mierzy dokładną temperaturę próbki i jest to pokazane oddzielnie na wyświetlaczu.
Dodatkowe informacje: Dostarczany z dwiema perforowanymi półkami ze stali nierdzewnej. Dostępna jest szeroka gama opcji i akcesoriów, w tym opcjonalny czujnik próbek i półki do różnych zastosowań. Fabrycznie montowane opcje obejmują drzwi lewostronne i dodatkowe porty dostępowe - szczegóły można uzyskać, pytając.
Uwaga: * Uwaga, odchylenie przestrzenne jest nieco wyższe przy wyłączonym wentylatorze - ten tryb zmniejsza wysuszenie próbek.