Drukuj
VWR®, roztwory buforowe, standardy wtórne
Dostawca: VWR Chemicals
84582.260EA 271 PLN
84582.260 84583.260 84580.260 84581.260 84584.260 84585.260 84586.260 84587.260 84593.260
VWR®, roztwory buforowe, standardy wtórne
Bufory Bufory pH
  • Z dokładnością do ± 0,010 jednostki pH z wyjątkiem buforu 12,454 z dokładnością 0,050
  • W pełni identyfikowalne dla zapewnienia optymalnej kalibracji pH
  • Roztwór ustalony w 25 °C
  • Dane dotyczące zależności od temperatury są wydrukowane na etykiecie, podobnie jak numer serii i data ważności
Certyfikaty: Roztwór ustalony w 25 °C zgodny z normą DIN 17025.
Dodatkowe informacje: Dostarczane ze szczegółowym certyfikatem analizy.