Drukuj
Akcesoria do młynka nożowego GRINDOMIX GM300
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
51028133 51028134 51028135 51028717 51028718 51028719
390-0470EA 15040 PLN
390-0470 390-0471 390-0472 390-0476 390-0477 390-0478
Akcesoria do młynka nożowego GRINDOMIX GM300
Inkubatory Inkubatory standardowe
Inkubatory Heratherm® Advanced Protocol posiadają regulowaną konwekcję wymuszoną, która pozwala użytkownikowi wybrać prędkość wentylatora od 0 do 100%. Prędkość powietrza można regulować w celu uzyskania optymalnego przepływu powietrza w zależności od zastosowania. Urządzenia te są zalecane do szerokiego zakresu wymagających zastosowań laboratoryjnych, jak również do inkubacji jaj, klonowania genów i podgrzewania mediów. Inkubatory mają gładką wewnętrzną komorę ze stali nierdzewnej z łatwymi do czyszczenia, zaokrąglonymi rogami; system półkowy można szybko usunąć jednym kliknięciem. Jednostki posiadają wewnętrzne szklane drzwi, umożliwiające oglądanie próbek bez wpływu na stabilność temperatury. Jednostki można ustawiać jeden na drugim, aby zaoszczędzić miejsce, nie są wymagane żadne narzędzia ani urządzenia do układania w stosy.
  • Intuicyjny interfejs użytkownika z dużym próżniowym wyświetlaczem fluorescencyjnym dla łatwego ustawiania temperatury
  • Wyposażony standardowo w interfejs RS232 i port dostępu 42 mm, umożliwiający podłączenie czujników do niezależnego monitorowania danych
Bezpieczeństwo próbki zwiększa się dzięki automatycznemu alarmowi nadmiernej temperatury, który chroni próbki i inkubator. Nie ma potrzeby ręcznego ustawiania alarmu. Wiele funkcji bezpieczeństwa chroni próbki. Zaawansowany zegar cyfrowy może wyłączyć urządzenie w określonym czasie - można go użyć do przerwania wzrostu komórki w określonym czasie: Wybierz z ustawień czasu rzeczywistego lub godziny. Urządzenie jest włączane i wyłączane o określonej godzinie - bez marnowania energii, gdy urządzenie nie jest używane. Dzięki szerokiemu zakresowi temperatur i dużemu portowi dostępu, urządzenia mogą być nawet używane do suszenia.
Dodatkowe informacje: Dostarczany z dwiema perforowanymi półkami ze stali nierdzewnej. Dostępna jest szeroka gama opcji i akcesoriów. Opcje montowane fabrycznie obejmują drzwi lewoskrętne, o szczegóły prosimy pytać.
Uwaga: * Uwaga, odchylenie przestrzenne jest nieco wyższe przy wyłączonym wentylatorze - ten tryb zmniejsza suszenie próbek.