Drukuj
Kolumny kapilarne, Elite-WAX do autosystemu
Dostawca: PerkinElmer
N9316409 N9316410 N9316416 N9316421 N9316423 N9316401 N9316403 N9316404 N9316406 N9316407 N9316412 N9316413 N9316417 N9316419 N9316420 N9316425 N9316426 N9316427 N9316428 N9316429
PERCN9316409EA 3080 PLN
PERCN9316409 PERCN9316410 PERCN9316416 PERCN9316421 PERCN9316423 PERCN9316401 PERCN9316403 PERCN9316404 PERCN9316406 PERCN9316407 PERCN9316412 PERCN9316413 PERCN9316417 PERCN9316419 PERCN9316420 PERCN9316425 PERCN9316426 PERCN9316427 PERCN9316428 PERCN9316429
Kolumny kapilarne, Elite-WAX do autosystemu
Kolumny chromatograficzne
Elite-WAX Polyethylene Glycol capillary columns are ideal for the analysis of polar compounds.