Drukuj
Butelki, wąska szyjka, okrągłe, HDPE, z zakrętkami, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
51028131 51028132 51028130
390-0468EA 13650 PLN
390-0468 390-0469 390-0467
Butelki, wąska szyjka, okrągłe, HDPE, z zakrętkami, Nalgene®
Inkubatory Inkubatory standardowe
Inkubatory Heratherm® General Protocol mają gładką wewnętrzną komorę ze stali nierdzewnej z wewnętrznymi szklanymi drzwiczkami, pozwalającą na oglądanie próbek bez wpływu na stabilność temperatury przy naturalnej konwekcji zapewniającej delikatny przepływ powietrza i minimalne suszenie. Urządzenia te są zalecane do szerokiego zakresu rutynowych zastosowań laboratoryjnych w laboratoriach farmaceutycznych, medycznych, spożywczych i badawczych oraz do mikrobiologii i rozwoju drożdży. Jednostki mają łatwą procedurę kalibracji i zapewniają zwiększone bezpieczeństwo próbek dzięki automatycznemu alarmowi nadmiernej temperatury w celu ochrony próbek i inkubatora.
  • Intuicyjny interfejs użytkownika do łatwego ustawiania temperatury z dużym, łatwym do odczytu próżniowym wyświetlaczem fluorescencyjnym
  • Elastyczny system półek można zdjąć jednym kliknięciem, zapewniając łatwe czyszczenie komory
  • Modele mają standardowo interfejs RS232
  • Jednostki można ustawiać jeden na drugim, aby zaoszczędzić miejsce, nie są wymagane żadne narzędzia ani urządzenia do układania w stosy
Dodatkowe informacje: Dostarczany z dwiema perforowanymi półkami ze stali nierdzewnej. Dostępna jest szeroka gama opcji i akcesoriów. Szczegóły na zapytanie.