Drukuj
Tace do sekcji
Dostawca: NICKEL ELECTRO
625 626
NICK625EA 321 PLN
NICK625 NICK626
Tace do sekcji
Tace/Naczynia/Parownice Tace sekcyjne
Dissecting trays made of aluminium.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Easy to clean