Drukuj
Naczynia i pokrywki
Dostawca: NICKEL ELECTRO
603 605 640 644
NICK603EA 0 PLN
NICK603 NICK605 NICK640 NICK644
Naczynia i pokrywki
Tace/Naczynia/Parownice Tace/naczynia laboratoryjne
Made of aluminium.
  • Very good temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Lightweight