Drukuj
Rękawy do stożkowych złączy szlifowanych
Dostawca: COWIE
020.134 020.145 020.110 020.124 020.129 020.155 020.119.1 020.114.1
COWI020.134EA 78.6 PLN
COWI020.134 COWI020.145 COWI020.110 COWI020.124 COWI020.129 COWI020.155 COWI020.119.1 COWI020.114.1
Rękawy do stożkowych złączy szlifowanych
Kołnierze NS/Złączki Mankiety uszczelniające na szlify
Made of PTFE, grease-free, high vacuum full length rigid sleeves for standard glass joints, with substantial shoulder for ease of handling and repeated use.
  • Rigid sleeves and adapters are inert
  • Usable to 280˚C high vacuum
  • The leakage rate is less
  • High vacuum performance is obtained by transverse sealing rings