Drukuj
Gilzy ekstrakcyjne
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05405225 05405243 05405249
LENZ05405225EA 244 PLN
LENZ05405225 LENZ05405243 LENZ05405249
Gilzy ekstrakcyjne
Probówki Probówki
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Glass tubes with sintered filter disc (porosity: 0), for extractors acc. to Thielepape.