Drukuj
Adaptery, rozszerzenia
Dostawca: witeg Labortechnik
0.510.003 0.510.000 0.510.019
WITG0.510.003EA 77.5 PLN
WITG0.510.003 WITG0.510.000 WITG0.510.019
Adaptery, rozszerzenia
Adaptery i złącza Adaptery, stożkowe połaczenia szlifowane
Borosilicate glass 3.3
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Expansion adapters.
Certyfikaty: According to DIN 12257.