Drukuj
Zawory odcinające, przelotowe, z końcówką
Dostawca: COWIE
016.9202-B 016.9202.1 016.9203-B 016.9212.1
661-1181EA 93.6 PLN
661-1181 661-1183 COWI016.9203-B COWI016.9212.1
Zawory odcinające, przelotowe, z końcówką
Zawory odcinające
Made of PTFE.
  • Available with PP or glass tip
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance