Drukuj
Kolby okrągłodenne z trzema równoległymi szyjami
Dostawca: witeg Labortechnik
0.772.006 0.768.001 0.770.002
WITG0.772.006EA 1810 PLN
WITG0.772.006 WITG0.768.001 WITG0.770.002
Kolby okrągłodenne z trzema równoległymi szyjami
Kolby Kolby okrągłodenne
Szkło borokrzemowe. 3.3.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Typowe zastosowania: destylacja, ekstrakcja.