Drukuj
Kolby, okrągłe dno z trzema szyjami, szyjki boczne nachylone (20°)
Dostawca: witeg Labortechnik
0.736.002 0.730.001 0.732.001 0.732.500 0.725.025 0.725.050
WITG0.736.002EA 549 PLN
WITG0.736.002 WITG0.730.001 WITG0.732.001 WITG0.732.500 WITG0.725.025 WITG0.725.050
Kolby, okrągłe dno z trzema szyjami, szyjki boczne nachylone (20°)
Kolby Kolby okrągłodenne
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Typowe zastosowania: destylacja, ekstrakcja.
Certyfikaty: DIN 12394