Drukuj
Kolby okrągłodenne z dwoma szyjami
Dostawca: witeg Labortechnik
0.699.100 0.700.001 0.700.100
WITG0.699.100EA 149 PLN
WITG0.699.100 WITG0.700.001 WITG0.700.100
Kolby okrągłodenne z dwoma szyjami
Kolby Kolby okrągłodenne
Szkło borokrzemowe. 3.3.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Jedna pionowa szyjka środkowa i jedna kątowa szyjka boczna(20°). Białe matowe miejsce od oznaczania
Certyfikaty: DIN 12394