Drukuj
Adaptery z gwintem śrubowym i standardowym złączem stożkowym
Dostawca: witeg Labortechnik
0.550.001 0.550.010 0.550.040
WITG0.550.001EA 48.3 PLN
WITG0.550.001 WITG0.550.010 WITG0.550.040
Adaptery z gwintem śrubowym i standardowym złączem stożkowym
Adaptery i złącza Adaptery, stożkowe połaczenia szlifowane
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Threaded adapter with DIN thread and standard ground joint cone.