Drukuj
Krótkie adaptery do stożkowych złączy szlifowanych
Dostawca: witeg Labortechnik
0.540.006 0.540.005 0.540.001 0.540.007 0.540.008 0.540.002 0.540.004 0.540.003
WITG0.540.006EA 229 PLN
WITG0.540.006 WITG0.540.005 WITG0.540.001 WITG0.540.007 WITG0.540.008 WITG0.540.002 WITG0.540.004 WITG0.540.003
Krótkie adaptery do stożkowych złączy szlifowanych
Adaptery i złącza Adaptery, stożkowe połaczenia szlifowane
Borosilicate glass 3,3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Short adapters, socket in cone.