Drukuj
Szklane korki z sześciokątnym uchwytem
Dostawca: witeg Labortechnik
0.302.019 0.303.024 0.303.014 0.303.029 0.302.014
WITG0.302.019EA 13.8 PLN
WITG0.302.019 WITG0.303.024 WITG0.303.014 WITG0.303.029 WITG0.302.014
Szklane korki z sześciokątnym uchwytem
Korki Korki szklane
Hollow standard taper stoppers with hexagonal grip, made of borosilicate glass 3.3.
  • Acc. to DIN 12252