Drukuj
Zabezpieczenie do stożkowych złączy szlifowanych, Superfix
Dostawca: witeg Labortechnik
0.140.014 0.140.019 0.140.024 0.140.029 0.140.034 0.140.045
201-7211EA 20.7 PLN
201-7211 201-7212 201-7213 201-7214 201-7215 201-7216
Zabezpieczenie do stożkowych złączy szlifowanych, Superfix
Zaciski Zaciski do szlifów
Safety devices, complete with cap, inner part of thread cone and clamping O-ring. Suitable for cylindrical and conventional connections of conical joints.
  • Solid security
  • Packed in cellophane bags