Drukuj
Standardowe złącza uziemiające, podwójne, stożkowe
Dostawca: witeg Labortechnik
0.117.029 0.117.024
WITG0.117.029EA 63.2 PLN
WITG0.117.029 WITG0.117.024
Standardowe złącza uziemiające, podwójne, stożkowe
Adaptery i złącza Adaptery, stożkowe połaczenia szlifowane
Made of borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Certyfikaty: DIN 12 249.