Drukuj
Czyściwo cleanroom, wysoko sorbcyjne, Vertex®
Dostawca: Texwipe
TX42 TX49
115-1407EA 637 PLN
115-1407 115-1405
Czyściwo cleanroom, wysoko sorbcyjne, Vertex®
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, suche
Te 100% ciągłe, poliestrowe ściereczki z dzianiny z uszczelnionymi krawędziami zapewniają bardzo miękkie odczucie i wysoką zdolność sorpcyjną.
  • Nie tknięte ludzkimi rękami, dopóki nie otworzysz torby: Chusteczki Vertex™ zapewniają najwyższy poziom kontroli skażenia w chustach do pomieszczeń czystych
  • Unikalna struktura tkaniny: Wysoka pojemność sorpcyjna
  • Miękkie w dotyku do delikatnych powierzchni lub aplikacji
  • Chusteczki nie zawierają środków przeczyszczających cytotoksycznych i nie są pirogenne
  • Wysoka wydajność w wielu wymagających aplikacjach
Wyprodukowano w USA z surowca pierwszego tłoczenia i poddano obróbce w systemie produkcyjnym Texwipe Vertex ™. Proces produkcyjny Vertex™ czyści, konwertuje i pakuje chusteczki w zintegrowanym, bezdotykowym środowisku mikro. Chusteczki są produkowane w środowisku zgodnym z normą ISO Class 3 o niewielkim fizycznym śladzie, który zapewnia bardziej zrównoważony proces.
Kolor: Biały
Uwaga: Dane dokładne w momencie publikacji, najnowsze wyniki testów i metody badań można znaleźć na stronie internetowej dostawcy.