Drukuj
Złącza rurowe, w kształcie litery L, typu bagnetowego
Dostawca: COWIE
016.1005.2 016.1002.2 016.1002.5.2 016.1003.2 016.1003.7.2 016.1004.9.2 016.1004.2
COWI016.1005.2EA 89.2 PLN
COWI016.1005.2 COWI016.1002.2 COWI016.1002.5.2 COWI016.1003.2 COWI016.1003.7.2 COWI016.1004.9.2 COWI016.1004.2
Złącza rurowe, w kształcie litery L, typu bagnetowego
Okucia i złącza
L-shaped right angle connectors, made of PTFE, for tubings.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance