Drukuj
Pręty mieszające magnetyczne, gładkie, PTFE
Dostawca: COWIE
001.212 001.215.6 001.230 001.225.8 001.250.7 001.235.7 001.250 001.260
COWI001.212EA 5.6 PLN
COWI001.212 COWI001.215.6 COWI001.230 COWI001.225.8 COWI001.250.7 COWI001.235.7 COWI001.250 COWI001.260
Pręty mieszające magnetyczne, gładkie, PTFE
Mieszadła Mieszadełka magnetyczne
Plain PTFE magnetic stirring bars have similar performance to cylindrical bars, but provide more turbulence at low speeds.