Drukuj
Inkubator chłodzący,serii KB
Dostawca: Binder
390-6096EA 38030 PLN
390-6096 390-6095 390-6094 BIND9020-0204-DZ BIND9020-0203-DZ 390-6093 390-6092
Inkubator chłodzący,serii KB
Inkubatory Inkubatory z chłodzeniem
The KB series with compressor cooling consumes up to 30% less energy compared to its predecessor. Refrigerated incubators are mainly used for culturing tasks that need to be carried out at temperatures below room temperature or if high ambient temperatures cannot be avoided. The cooling system and the controllable fan guarantee high degrees of humidity even during cooling mode, or prolonged testing, to protect samples from drying out even when fully loaded.
  • Sterowana elektronicznie komora wstępnego podgrzewania APT.line ™ i chłodzenie za pomocą kompresora chłodzącego zapewniają idealne warunki do dokładności temperatury i powtarzalnych wyników w warunkach ogrzewania i chłodzenia
  • Sterownik z programowaniem w czasie i w czasie rzeczywistym
  • Drzwi wewnętrzne wykonane z hartowanego szkła bezpiecznego
  • Regulowana prędkość
Jednostki do 115 litrów mogą być układane jedna na drugiej w celu zaoszczędzenia miejsca Funkcje bezpieczeństwa obejmują niezależne, regulowane urządzenie bezpieczeństwa temperatury klasy 3.1 z alarmem wizualnym i dźwiękowym, który chroni próbki i inkubator.
Wszystkie urządzenia posiadają mikroprocesorowy kontroler programowy, z wyświetlaczem LED, opcjami programowania, programem tygodniowym i monitorem temperatury Class 3.1 (DIN 12880). Interfejs Ethernet do oprogramowania komunikacyjnego APT-COM ™ DataControlSystem (opcjonalne oprogramowanie). Jednostki 240, 400 i 720 litrów mają system ogrzewania drzwi i port dostępu z silikonowym korkiem Ø 30 mm po lewej stronie.
Dodatkowe informacje: Dostarczany z 2 stojakami ze stali nierdzewnej. Możliwe są kalibracje i zatwierdzenia, w celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży Avantor.