8-Bromoguanosine hydrate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L02992.03
L02992.06
L02992.03EA
179
PLN
L02992.03
L02992.06
8-Bromoguanosine hydrate ≥97%
8-Bromoguanosine hydrate
Purity: 97%
CAS No.: 332359-99-6
Molecular Formula: C10H12BrN5O5.xH2O
Formula Weight: 362.14(anhy)
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point:
Formuła:
C₁₀H₁₂BrN₅O₅·H₂O Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00150531 Numer CAS: 332359-99-6 Numer WE (dawny EINECS): 223-677-6 |